missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,11-Bis(maleimido)tetraethyleneglycol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,11-Bis-maleimidotetraethyleneglycol |
| CAS | 86099-06-1 |
| Molekylær formel | C16 H20 N2 O7 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O7/c19-13-1-2-14(20)17(13)5-7-23-9-11-25-12-10-24-8-6-18-15(21)3-4-16(18)22/h1-4H,5-12H2 |
| SMIL | O=C1C=CC(=O)N1CCOCCOCCOCCN2C(=O)C=CC2=O |
| IUPAC navn | 1-[2-[2-[2-[2-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]pyrrole-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 352.34 |
| Formel vægt | 352.1271 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?