missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)copper, TRC

Artikelnummer. 30415639
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415639 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415639 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3100001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)copper
CAS 1300746-79-5
Molekylær formel C13H8CuF3N2
Mængde 1 g
Synonym (1,10-Phenanthroline-kN1,kN10)(trifluoromethyl)copper Coordination Compound
InChI formel InChI=1S/C12H8N2.CF3.Cu/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;2-1(3)4;/h1-8H;;
SMIL FC(F)(F)[Cu].c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
IUPAC navn 1,10-phenanthroline;trifluoromethylcopper
Molekylvægt (g/mol) 312.76
Formel vægt 311.9936
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.