Få mere at vide
1,10-Phenanthrrolin, TRC
Artikelnummer. 30426491
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30426491 25 g
1 options
Artikelnummer. 30426491 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP29504025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,10-Phenanthroline
CAS 66-71-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12 H8 N2
Mængde 25 g
Synonym 1,10-o-Phenanthroline, 11,10-Phenanthroline, 4,5-Diazaphenanthrene, Activ-8, NSC 203545, o-Phenanthroline, TS 20, TS 20 (amine), β-Phenanthroline
InChI formel InChI=1S/C12H8N2/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1/h1-8H
SMIL c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
IUPAC navn 1,10-phenanthrolin
Molekylvægt (g/mol) 180.21
Formel vægt 180.0687
Procent renhed >95