Få mere at vide
1,10-Phenanthrrolin, TRC
Artikelnummer. 30423933
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30423933 10 g
1 options
Artikelnummer. 30423933 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP29504010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,10-Phenanthroline
CAS 66-71-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12 H8 N2
Mængde 10 g
Synonym 1,10-o-Phenanthroline, 11,10-Phenanthroline, 4,5-Diazaphenanthrene, Activ-8, NSC 203545, o-Phenanthroline, TS 20, TS 20 (amine), β-Phenanthroline
InChI formel InChI=1S/C12H8N2/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1/h1-8H
SMIL c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
IUPAC navn 1,10-phenanthrolin
Molekylvægt (g/mol) 180.21
Formel vægt 180.0687
Procent renhed >95