missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,10-Phenanthroline, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 66-71-7 |
| Smeltepunkt | 117°C to 119°C |
| MDL nummer | MFCD00011678 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,10-Phenanthroline, 1,10-Phenanthroline |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.21 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?