Få mere at vide
1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate, 99%
Artikelnummer. 11467717
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467717 25 g 25g
11457717 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11467717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16254.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 18851-33-7 | C12H11ClN2O | 234.683 g/mol
1,10-Phenanthrolin monohydrochloridmonohydrat anvendes som analytisk reagens til kolorimetrisk bestemmelse af jern.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,10-Phenanthrolin monohydrochloridmonohydrat anvendes som analytisk
reagens til kolorimetrisk bestemmelse af jern.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares i en tæt lukket beholder på et køligt, godt ventileret sted væk fra luft og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18851-33-7
Molekylær formel C12H11ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 234.683
MDL nummer MFCD00150061
InChI nøgle NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, 1,10-phenanthroline, monohydrochloride, monohydrate, phen hydrate hydrochloride, acmc-209iz9, dsstox_cid_24309, dsstox_rid_80145, dsstox_gsid_44309
PubChem CID 2723715
IUPAC navn 1,10-phenanthrolin;hydrat;hydrochlorid
SMIL C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
Smeltepunkt ∼225°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 4007967
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 234.68 (216.66 Anhydrous)
Procent renhed 99%