Få mere at vide
1,10-phenanthrolin monohydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10498410 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
100 g
Emballage:
Hætteglas
Plast pulver krukke
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10498410 1 g Hætteglas 1g
10171910 5 g Ravgul glasflaske 5g
11498952 100 g Plast pulver krukke 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10498410 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/2200/43
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 5144-89-8
Molekylær formel C12H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 198.23
MDL nummer MFCD00149973
InChI nøgle PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
PubChem CID 21226
IUPAC navn 1,10-phenanthrolin;hydrat
SMIL O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Tekniske data
Smeltepunkt 97°C
Farve Hvid
Emballage Hætteglas
Mængde 1 g
Formel vægt 198.23g/mol
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,10-Phenanthroline monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenanthroline (1,10), monohydrate