Få mere at vide
1,10-Phenanthrolin, Monohydrat, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528824 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15528824 10 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 10g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15528824 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. T17002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,10-Phenanthroline, Monohydrate
CAS 5144-89-8
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Molekylær formel C12H10N2O
MDL nummer MFCD00149973
Mængde 10 g
Synonym 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
InChI nøgle PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
IUPAC navn 1,10-phenanthrolin;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 198.23
PubChem CID 21226
Formel vægt 198.22
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens