Få mere at vide
1,10-Phenanthrolin monohydrat, ACS
Beskrivelse
1,10-phenanthrolin monohydrat er nyttig til at studere DNA-protein-interaktioner på grund af dets nukleaseaktivitet. Det bruges som redoxindikator og reagens til spektrofotometrisk analyse af sølv. Det fungerer som en chelaterende ligand til bestemmelse af Fe, Pd og V. Det virker også som en matrix metalloproteinase-hæmmer. Det er et fotometrisk reagens for jern, som danner et rødt chelat med jern (jern II) ion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,10-Phenanthroline monohydrate |
| Smeltepunkt | 97 °C til 101 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 4008096 |
| Merck Index | 14,7214 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol, acetone; Let opløselig i vand Opløselig i ethanol, acetone og methanol; Let opløselig i vand og benzen. |
| Formel vægt | 198,23 (180,21 Vandfri) |
| Grad | ACS |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.