Få mere at vide
1,10-Phenanthrolin monohydrat, ACS
Beskrivelse
1,10-phenanthrolin monohydrat er nyttig til at studere DNA-protein-interaktioner på grund af dets nukleaseaktivitet. Det bruges som redoxindikator og reagens til spektrofotometrisk analyse af sølv. Det fungerer som en chelaterende ligand til bestemmelse af Fe, Pd og V. Det virker også som en matrix metalloproteinase-hæmmer. Det er et fotometrisk reagens for jern, som danner et rødt chelat med jern (jern II) ion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 10-Phenanthroline |
| Smeltepunkt | 97 °C til 101 °C |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 4008096 |
| Merck Index | 14,7214 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol, acetone; Let opløselig i vand Opløselig i ethanol, acetone og methanol; Let opløselig i vand og benzen. |
| Formel vægt | 198,23 (180,21 Vandfri) |
| Grad | ACS |
| Fysisk form | Krystallinsk |
Sikkerhed og håndtering
- 1,10-Phenanthroline monohydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- MIXTURE LIST-Contain: 1,10-Phenanthrolinemonohydrate