Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 10-Phenanthroline monohydrate |
| Smeltepunkt | 97 °C til 101 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 23, 227 |
| Merck Index | 15, 7328 |
| Synonym | 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, acetone og benzen |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,10-Phenanthroline monohydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- MIXTURE LIST-Contain: Phenanthroline (1,10), monohydrate