Få mere at vide
1,10-Phenanthralin monohydrat, ACS-reagens
Artikelnummer. 10577172 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10577172 1 g Glasflaske 1g
10637381 5 g Glasflaske 5g
10562564 25 g Glasflaske 25g
10572564 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10577172 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 417120010
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5144-89-8 | C12H10N2O | 198,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5144-89-8 , 66-71-7
Molekylær formel C12H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 198.23
MDL nummer MFCD00149973
InChI nøgle PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21226
SMIL O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 10-Phenanthroline monohydrate
Smeltepunkt 97°C to 101°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 23, 227
Merck Index 15, 7328
Synonym 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and benzene
IUPAC navn 1,10-phenanthrolin;hydrat
Formel vægt 198.23
Grad ACS-reagens
Fysisk form Needle-like Crystals