Få mere at vide
1,10-Phenanthroline monohydrate, ACS reagent
Artikelnummer. 10572564 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10572564
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5144-89-8 | C12H10N2O | 198.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5144-89-8, 66-71-7
Molekylær formel C12H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 198.23
MDL nummer MFCD00149973
InChI nøgle PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21226
SMIL O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 10-Phenanthroline monohydrate
Smeltepunkt 97°C to 101°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 23, 227
Merck Index 15, 7328
Synonym 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and benzene
IUPAC navn 1,10-phenanthrolin;hydrat
Formel vægt 198.23
Grad ACS-reagens
Fysisk form Needle-like Crystals