Få mere at vide
1,10-Phenanthralin monohydrat, 99+%
Artikelnummer. 11488106
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488106 10 g 10g
11498106 50 g 50g
11408116 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11488106 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14140.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5144-89-8 | C12H10N2O | 198,23 g/mol
1,10-phenanthrolin monohydrat er nyttig til at studere DNA-protein-interaktioner på grund af dets nukleaseaktivitet. Det bruges som redoxindikator og reagens til spektrofotometrisk analyse af sølv. Det fungerer som en chelaterende ligand til bestemmelse af Fe, Pd og V. Det virker også som en matrix metalloproteinase-hæmmer. Det er et fotometrisk reagens for jern, som danner et rødt chelat med jern (jern II) ion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,10-phenanthrolin monohydrat er nyttig til at studere DNA-protein-interaktioner på grund af dets nukleaseaktivitet. Det bruges som redoxindikator og reagens til spektrofotometrisk analyse af sølv. Det fungerer som en chelaterende ligand til bestemmelse af Fe, Pd og V. Det virker også som en matrix metalloproteinase-hæmmer. Det er et fotometrisk reagens for jern, som danner et rødt chelat med jern (jern II) ion.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, acetone og methanol. Lidt opløseligt i vand og benzen.
Bemærkninger
Arbejdsopløsninger af 1,10-phenanthrolinmonohydrat kan være stabile i et par dage ved nedkølede temperaturer. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5144-89-8
Molekylær formel C12H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 198.23
MDL nummer MFCD00149973
InChI nøgle PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21226
SMIL O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,10-Phenanthroline monohydrate
Smeltepunkt 97 °C til 101 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Beilstein 4008096
Merck Index 14,7214
Synonym 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, acetone og methanol. Let opløselig i vand og benzen.
IUPAC navn 1,10-phenanthrolin;hydrat
Formel vægt 198,23 (180,21 Vandfri)
Procent renhed ≥99%