Få mere at vide
1,10-Phenanthrolin monohydrat, 99+%, ren
Artikelnummer. 13448348 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13448348 500 g Glasflaske 500g
10204800 5 g Glasflaske 5g
10091460 25 g Glasflaske 25g
10184563 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13448348 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130135000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5144-89-8 | C12H10N2O | 198,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5144-89-8 , 66-71-7
Molekylær formel C12H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 198.23
MDL nummer MFCD00149973
InChI nøgle PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21226
SMIL O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 10-Phenanthroline monohydrate
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 97.0°C to 101.0°C
Farve Creme-hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Beilstein 23,227
Merck Index 15,7328
Synonym 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and benzene
IUPAC navn 1,10-phenanthrolinhydrat
Formel vægt 198.23
Procent renhed 99+%
Grad Ren
Fysisk form Needle-like Crystalline Powder