Få mere at vide
1,10-Phenanthrolin jern(II) sulfat, 0,025M aq. soln.
Artikelnummer. 11377308
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377308 50 g 50g
11387308 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030562.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14634-91-4 | C36H24FeN6O4S | 692,53 g/mol
1,10-Phenanthrolin jern(II)sulfat bruges som en indikator for jernphenanthrolinforbindelsen i analytisk kemi. Yderligere bruges det som en redoxindikator til at synliggøre oscillerende Belousov-Zhabotinsky-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14634-91-4
Molekylær formel C36H24FeN6O4S
Molekylvægt (g/mol) 692.53
MDL nummer MFCD00036428
InChI nøgle CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferroin, ferroin indicator solution, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-.kappa.n1,.kappa.n10-, oc-6-11-, sulfate 1:1, ferroin sulfate, ferroin solution, 1,10-phenanthroline ferrous sulfate, tris 1,10-phenanthroline-n1,n10 iron sulphate, ferrous 1,10-phenanthroline sulfate, ferroin indicator solution, 25 mmol/l, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, sulfate 1:1
PubChem CID 84567
SMIL [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,10-Phenanthroline iron(II) sulfate
Farve Rød
Mængde 50 g
IUPAC navn λ²-jern(2+) tris(1,10-phenanthrolin)sulfat
Formel vægt 692.53
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.025M aq. soln.
Fysisk form Væske