Få mere at vide
1,10-Phenanthroline iron(II) perchlorate, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,10-Phenanthrolin jern(II)perchlorat bruges som en oxidations-, reduktionsindikator. Det bruges til påvisning, identifikation, analyse af kemiske, biologiske eller patologiske processer eller tilstande. Midler, der er i stand til at indsætte sig selv mellem de på hinanden følgende baser i DNA, hvorved det knækker, ruller ud eller på anden måde deformeres og derfor forhindrer dets korrekte funktion. De bruges i studiet af DNA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 1,10-Phenanthroline iron(II) perchlorate |
| Farve | Rød |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN1479 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 795.37 |
| Fysisk form | Krystallinsk |