Få mere at vide
1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat, 99,5 til 102% (kalk på tørt stof), Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,10-Phenanthroline Hydrochloride Monohydrate |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. |
| Smeltepunkt | 224 °C til 225 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 4007967 |
| Formel vægt | 234,68 g/mol |
| Procent renhed | 99,5 til 102% (beregning på tørt stof) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,10-Phenanthrolinium chloride monohydrate