Få mere at vide
1,10-Phenanthroline Hydrate, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10548630 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10548630 5 g Plastic powder jar 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10548630 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/2190/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
5g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 5144-89-8
Smeltepunkt 97°C
Farve White
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C12H10N2O
MDL nummer MFCD00149973
Mængde 5 g
Synonym 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
InChI nøgle PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
IUPAC navn 1,10-phenanthroline hydrate
Molekylvægt (g/mol) 198.23
PubChem CID 21226
Formel vægt 198.23g/mol
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,10-Phenanthroline monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenanthroline (1, 10), monohydrate, 1,10-Phenanthroline