Få mere at vide
1,10-Phenanthrlin, 99+%
Artikelnummer. 10337481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10337481 100 g 100g
10695972 5 g 5g
10337620 25 g 25g
15294644 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10337481 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 157531000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 66-71-7 | C12H8N2 | 180,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66-71-7
Molekylær formel C12H8N2
Molekylvægt (g/mol) 180.21
MDL nummer MFCD00011678
InChI nøgle DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenanthroline, 4,5-diazaphenanthrene, orthophenanthroline, phenanthroline, 1,10-o-phenanthroline, phen, 2-phenanthroline, beta-phenanthroline, anhydrous, .beta.-phenanthroline
PubChem CID 1318
ChEBI CHEBI:44975
IUPAC navn 1,10-phenanthrolin
SMIL C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 10-Phenanthroline
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 117.0°C to 120.0°C
Farve Pink eller hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 23,227
Merck Index 15,7328
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and benzene
Formel vægt 180.21
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver