Få mere at vide
1,10-Phenanthrolin, 99%, kan indeholde op til 1,5% vand
Beskrivelse
1,10-Phenanthrolin, vandfri bruges som et chelateringsmiddel, der anvendes som bidendate nitrogenligander i Heck-type reaktioner som et alternativ til phospinligander. Det er meget udbredt som en indikator for alkyllithiumreagenser og en inhibitor af metallopeptidase-enzymer. Det bruges også i analyseformuleringer i slutbrugerindustrier som fødevarer, drikkevarer og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,10-Phenanthrolin bruges som et chelateringsmiddel, der anvendes som bidendate nitrogenligander i Heck-reaktioner som et alternativ til phospinligander. Det er meget udbredt som en indikator for alkyllithiumreagenser og en inhibitor af metallopeptidase-enzymer. Det bruges også i analyseformuleringer i slutbrugerindustrier som fødevarer, drikkevarer og lægemidler.
Opløselighed
Opløselig i acetone og ethanol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer. Opbevares i en tæt lukket beholder. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,10-Phenanthroline |
| Smeltepunkt | 116 °C til 119 °C |
| Kogepunkt | >330 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 126461 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,7214 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetone og ethanol. Let opløselig i vand. |
| Vis mere |