Få mere at vide
1,10-Phenanthrolin, 99%, kan indeholde op til 1,5% vand, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1,10-Phenanthrolin, vandfri bruges som et chelateringsmiddel, der anvendes som bidendate nitrogenligander i Heck-type reaktioner som et alternativ til phospinligander. Det er meget udbredt som en indikator for alkyllithiumreagenser og en inhibitor af metallopeptidase-enzymer. Det bruges også i analyseformuleringer i slutbrugerindustrier som fødevarer, drikkevarer og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,10-Phenanthrolin bruges som et chelateringsmiddel, der anvendes som bidendate nitrogenligander i Heck-reaktioner som et alternativ til phospinligander. Det er meget udbredt som en indikator for alkyllithiumreagenser og en inhibitor af metallopeptidase-enzymer. Det bruges også i analyseformuleringer i slutbrugerindustrier som fødevarer, drikkevarer og lægemidler.
Opløselighed
Opløselig i acetone og ethanol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer. Opbevares i en tæt lukket beholder. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,10-Phenanthroline |
| Smeltepunkt | 116°C to 119°C |
| Kogepunkt | >330°C |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 126461 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Merck Index | 14,7214 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in acetone and ethanol. Slightly soluble in water. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,10-Phenanthroline, anhydrous
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1,10-Phenanthroline