Få mere at vide
1,10-Phenanthrolin, 99%, kan indeholde op til 1,5% vand
Artikelnummer. 11451920
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11451920 5 g 5g
11461920 25 g 25g
11471920 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11451920 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13163.06
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 66-71-7 | C12H8N2 | 180,21 g/mol
1,10-Phenanthrolin, vandfri bruges som et chelateringsmiddel, der anvendes som bidendate nitrogenligander i Heck-type reaktioner som et alternativ til phospinligander. Det er meget udbredt som en indikator for alkyllithiumreagenser og en inhibitor af metallopeptidase-enzymer. Det bruges også i analyseformuleringer i slutbrugerindustrier som fødevarer, drikkevarer og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,10-Phenanthrolin bruges som et chelateringsmiddel, der anvendes som bidendate nitrogenligander i Heck-reaktioner som et alternativ til phospinligander. Det er meget udbredt som en indikator for alkyllithiumreagenser og en inhibitor af metallopeptidase-enzymer. Det bruges også i analyseformuleringer i slutbrugerindustrier som fødevarer, drikkevarer og lægemidler.
Opløselighed Opløselig i
acetone og ethanol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer. Opbevares i en tæt lukket beholder. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66-71-7
Molekylær formel C12H8N2
Molekylvægt (g/mol) 180.21
MDL nummer MFCD00011678
InChI nøgle DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenanthroline, 4,5-diazaphenanthrene, orthophenanthroline, phenanthroline, 1,10-o-phenanthroline, phen, 2-phenanthroline, beta-phenanthroline, .beta.-phenanthroline
PubChem CID 1318
ChEBI CHEBI:44975
IUPAC navn 1,10-phenanthrolin
SMIL C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,10-Phenanthroline
Smeltepunkt 116 °C til 119 °C
Kogepunkt >330 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 126461
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,7214
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone og ethanol. Let opløselig i vand.
Formel vægt 180.21
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,10-Phenanthroline, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,10-Phenanthroline