Få mere at vide
1,10-phenanthrolin-5,6-dion, 98%
Artikelnummer. 15432088
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15432088 250 mg 250mg
15412088 1 g 1g
15422088 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55747.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 27318-90-7 | C12H6N2O2 | 210,19 g/mol
1,10-Phenanthrolin-5,6-dion er en bifunktionel quinonoxidant, som, når den bruges sammen med Zn2+ katalysatorer, bruges til at påvirke den aerobe oxidation af sekundære aminer til en række værditilvækst motiver, herunder indoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,10-Phenanthroline-5,6-dion er en bifunktionel quinonoxidant, som
, når den bruges sammen med Zn2+ katalysatorer, bruges til at påvirke den aerobe oxidation af sekundære aminer til en række værdiskabende motiver, herunder indoler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares køligt og mørkt. Opbevares væk fra uforenelige materialer såsom oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27318-90-7
Molekylær formel C12H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 210.19
MDL nummer MFCD00014473
InChI nøgle KCALAFIVPCAXJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10 phenanthroline-5,6-dione, 1 10-phenanthroline-5 6-dione 97, pyridino 3,2-h quinoline-5,6-dione, phen-5,6-dione, pubchem16755, acmc-209gwd, d0jh7c, phox31, ksc204s8l, 1,2-dione-based compound, 17
PubChem CID 72810
IUPAC navn 1,10-phenanthrolin-5,6-dion
SMIL O=C1C(=O)C2=CC=CN=C2C2=NC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Smeltepunkt 260 °C (dekomponering)
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 210.19
Procent renhed 98%