Få mere at vide
1,10-phenanthrolin-5,6-dion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15525186 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15525186 1 g 1g
15535186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15525186 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456080010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27318-90-7 | C12H6N2O2 | 210.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27318-90-7
Molekylær formel C12H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 210.19
MDL nummer MFCD00014473
InChI nøgle KCALAFIVPCAXJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10 phenanthroline-5,6-dione, 1 10-phenanthroline-5 6-dione 97, pyridino 3,2-h quinoline-5,6-dione, phen-5,6-dione, pubchem16755, acmc-209gwd, d0jh7c, phox31, ksc204s8l, 1,2-dione-based compound, 17
PubChem CID 72810
IUPAC navn 1,10-phenanthrolin-5,6-dion
SMIL O=C1C(=O)C2=CC=CN=C2C2=NC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Smeltepunkt 257.0°C to 258.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 210.19
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.