Få mere at vide
1,10-Phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid hydrate, 97%
Artikelnummer. 11438477
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
Artikelnummer. 11438477
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18548.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 57709-61-2 | C14H8N2O4 | 268.23 g/mol
1,10-phenanthrolin-2,9-dicarboxylsyrehydrat bruges til at fremstille 1,10-phenanthrolin-2,9-dicarbonylchlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,10-phenanthrolin-2,9-dicarboxylsyrehydrat bruges til at fremstille 1,10-phenanthrolin-2,9-dicarbonylchlorid.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler, baser og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57709-61-2
Molekylær formel C14H8N2O4
Molekylvægt (g/mol) 268.23
MDL nummer MFCD00209670
InChI nøgle FXSVCROWUPWXBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylicacid, 2,9-dicarboxy-1,10-phenanthroline, hydrate, acmc-20ap89, 1,10 phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid, pyridino 3,2-h quinoline-2,9-dicarboxylic acid
PubChem CID 7567134
SMIL OC(=O)C1=NC2=C(C=CC3=C2N=C(C=C3)C(O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,10-Phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid hydrate
Mængde 1 g
IUPAC navn 1,10-phenanthrolin-2,9-dicarboxylat
Formel vægt 268.23 (Anhydrous)
Procent renhed 98%