missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,10-Phenanthrolin-5-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,10-Phenanthrolin-5-amine |
| CAS | 54258-41-2 |
| Molekylær formel | C12 H9 N3 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 5-Amino-1,10-phenanthroline, 5-Amino-o-phenanthroline, 5-Aminophenanthroline |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N3/c13-10-7-8-3-1-5-14-11(8)12-9(10)4-2-6-15-12/h1-7H,13H2 |
| SMIL | Nc1cc2cccnc2c3ncccc13 |
| IUPAC navn | 1,10-phenanthrolin-5-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.22 |
| Formel vægt | 195.0796 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?