Få mere at vide
1,10-Diiododekan, 97%
Artikelnummer. 11439732
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439732 250 g 250g
11419732 10 g 10g
11429732 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439732 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10803.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 16355-92-3 | C10H20I2 | 394,079 g/mol
1,10-Diiododecan anvendes som et alkyleringsmiddel i syntesen af symmetriske og usymmetriske bis-cryptophaner og som et tværbindingsreagens for tetrabutylammonium polygalacturonsyre. det bruges også til at fremstille dekan ved en temperatur på 20 °C.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,10-Diiododecan anvendes som et alkyleringsmiddel i syntesen af
symmetriske og usymmetriske bis-cryptophaner og som et tværbindingsreagens for tetrabutylammoniumpolygalacturonsyre. det bruges også til at fremstille dekan ved en temperatur på 20 C.°
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Den er følsom over for lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16355-92-3
Molekylær formel C10H20I2
Molekylvægt (g/mol) 394.079
MDL nummer MFCD00001086
InChI nøgle CKJCTZAIDVFHCX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 85378
IUPAC navn 1,10-diiododecan
SMIL C(CCCCCI)CCCCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,10-Diiododecane
Smeltepunkt 28 °C til 32 °C
Tæthed 2.35
Kogepunkt 197 °C til 200 °C (12 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 250 g
Beilstein 1738614
Følsomhed Lysfølsom
Synonym decamethylene diiodide, decane, 1,10-diiodo, 1,10-diiododecan, pubchem3844, acmc-1btxk, decane,1,10-diiodo, 1,10-diiododecane
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
Formel vægt 394.08
Procent renhed 97%