Få mere at vide
1,10-Dichlorodecane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,10-Dichlorodecane |
| CAS | 2162-98-3 |
| Molekylær formel | C10H20Cl2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | NSC 9484 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20Cl2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-10H2 |
| SMIL | ClCCCCCCCCCCCl |
| IUPAC navn | 1,10-dichlorodecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.17 |
| Formel vægt | 210.0942 |