Få mere at vide
1,10-dichlordecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10750751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10750751 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10750751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 255930250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 2162-98-3 | C10H20Cl2 | 211.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 10-Dichlorodecane
Navn note 98%
CAS 2162-98-3
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 15,6 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9990g/mL
Kogepunkt 275,0 °C
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H20Cl2
Lineær formel Cl(CH2)10Cl
Brydningsindeks 1,4600 til 1,4620
MDL nummer MFCD00000957
Mængde 25 g
Beilstein 01, 522
Specifik vægtfylde 0.999
Synonym decane, 1,10-dichloro, decamethylene dichloride, decane,10-dichloro, 1, 10-dichlorodecane, acmc-1cbxv, ksc202q6p, 1,10-dichlorodecane, 1,10-decamethylene dichloride
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,77 g/L (20 c)
InChI nøgle RBBNTRDPSVZESY-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClCCCCCCCCCCCl
IUPAC navn 1,10-dichlordecan
Molekylvægt (g/mol) 211.17
PubChem CID 75101
Viskositet 4,72 mPa (20 °C)
Formel vægt 211.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,10-Dichlorodecane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.