Få mere at vide
1,10-Dibromodecane, 97%
Artikelnummer. p-3736144 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
Artikelnummer. 10386220
Brand: Thermo Scientific 112780250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4101-68-2 | C10H20Br2 | 300.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4101-68-2
Molekylær formel C10H20Br2
Molekylvægt (g/mol) 300.08
MDL nummer MFCD00000222
InChI nøgle GTQHJCOHNAFHRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym decamethylene dibromide, decane, 1,10-dibromo, 1,10-dibromodecan, 1,10-dibromo-decan, 1,10-decamethylene bromide, 1,10-decamethylene dibromide, a,w-dibromodecane, 1,10-dibromdecane, 1,10 dibromodecane, decane,10-dibromo
PubChem CID 221483
IUPAC navn 1,10-dibromodecan
SMIL BrCCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 10-Dibromodecane
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 25°C to 30°C
Farve Beige til Brun
Tæthed 1.3400g/mL
Kogepunkt 160°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)10Br
Brydningsindeks 1.4912
Mængde 25 mL
Beilstein 01, I, 64
Specifik vægtfylde 1.34
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 300.07
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof