Få mere at vide
1,10-Dibromodecan, 97%
Artikelnummer. 10386220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10386220 25 mL Glasflaske 25ml
10132810 100 mL Glasflaske 100ml
10617763 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10386220 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 112780250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 4101-68-2 | C10H20Br2 | 300,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4101-68-2
Molekylær formel C10H20Br2
Molekylvægt (g/mol) 300.08
MDL nummer MFCD00000222
InChI nøgle GTQHJCOHNAFHRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym decamethylene dibromide, decane, 1,10-dibromo, 1,10-dibromodecan, 1,10-dibromo-decan, 1,10-decamethylene bromide, 1,10-decamethylene dibromide, a,w-dibromodecane, 1,10-dibromdecane, 1,10 dibromodecane, decane,10-dibromo
PubChem CID 221483
IUPAC navn 1,10-dibromodecan
SMIL BrCCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 10-Dibromodecane
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 25 °C til 30 °C
Farve Beige til Brun
Tæthed 1.3400g/mL
Kogepunkt 160 °C (15,0 mmHg)
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)10Br
Brydningsindeks 1.4912
Mængde 25 mL
Beilstein 01, I, 64
Specifik vægtfylde 1.34
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 300.07
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof