Få mere at vide
1,10-Dibromodecane, 97%
Artikelnummer. 11419493
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419493 100 g 100g
11429493 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419493 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12357.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4101-68-2 | C10H20Br2 | 300.08 g/mol
1,10-dibromodecan anvendes som alkyleringsmiddel og som syntetisk organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,10-Dibromodecane anvendes som et alkyleringsmiddel og som syntetisk
organisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt hav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4101-68-2
Molekylær formel C10H20Br2
Molekylvægt (g/mol) 300.08
MDL nummer MFCD00000222
InChI nøgle GTQHJCOHNAFHRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym decamethylene dibromide, decane, 1,10-dibromo, 1,10-dibromodecan, 1,10-dibromo-decan, 1,10-decamethylene bromide, 1,10-decamethylene dibromide, a,w-dibromodecane, 1,10-dibromdecane, 1,10 dibromodecane, decane,10-dibromo
PubChem CID 221483
IUPAC navn 1,10-dibromodecan
SMIL BrCCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,10-Dibromodecane
Smeltepunkt 26°C to 30°C
Tæthed 1.34
Kogepunkt 157°C to 159°C (14 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.493
Mængde 100 g
Beilstein 506156
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 300.08
Procent renhed 97%