Få mere at vide
1,10-Diaza-18-krone-6, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427947
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15427947 250 mg 250mg
15407947 1 g 1g
15417947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15427947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51063.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 23978-55-4 | C12H28N2O4 | 264.37 g/mol
1,10-Diaza-18-krone-6 er udgangsmaterialer til fremstilling af makrocykliske polyaminmetal-kompleksdannende midler. Det bruges som en ligand i kemi til anvendelser af diagnostisk billeddannelsesteknik til at identificere medicinsk tilstand eller sygdom og til udvikling af medicin som et terapeutisk middel og farmaceutisk hjælpemiddel. Bruges også som æter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23978-55-4
Molekylær formel C12H28N2O4
Molekylvægt (g/mol) 264.37
MDL nummer MFCD00005112
InChI nøgle NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P
Synonym kryptofix 22, cryptand 2.2, cryptand 22, diaza-18-crown-6, 1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane, 7,16-diaza-18-crown-6, unii-xly51t1rsz, xly51t1rsz, 1,10-diaza-4,7,13,16-tetraoxacyclooctadecane, 7,16-diaza-1,4,10,13-tetraoxcyclooctadecane
PubChem CID 72805
IUPAC navn 1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecan
SMIL C1COCCOCC[NH2+]CCOCCOCC[NH2+]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,10-Diaza-18-crown-6
Mængde 250 mg
Beilstein 609764
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 262.35
Procent renhed 96%