Få mere at vide
1,10-Diaminodecane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,10-Diaminodecane |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H24N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-12H2 |
| Formel vægt | 172.1939 |