Få mere at vide
1,10-diaminodecan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10622115 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10622115 5 g Glasflaske 5g
10540371 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10622115 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112130050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 646-25-3 | C10H24N2 | 172.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 646-25-3
Molekylær formel C10H24N2
Molekylvægt (g/mol) 172.31
MDL nummer MFCD00008151
InChI nøgle YQLZOAVZWJBZSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-diaminodecane, 1,10-decanediamine, decyldiamine, decamethylenediamine, 1,10-decamethylenediamine, unii-6gpf1of9y1, 6gpf1of9y1, 1.10-diaminodecane, 10-amino-decyl-amine, 1,10-decane diamine
PubChem CID 1317
IUPAC navn decan-1,10-diamin
SMIL C(CCCCCN)CCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 10-Diaminodecane
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 62.0°C to 63.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 140.0°C (12.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2N(CH2)10NH2
Mængde 5 g
Beilstein 04, 273
Formel vægt 172.31
Procent renhed 97%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,10-Diaminodecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.