Få mere at vide
1,10-Decanedithiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347526
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347526 5 g 5g
11357526 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347526 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11064.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1191-67-9 | C10H22S2 | 206.41 g/mol
1,10-Decanedithiol er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter og landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,10-Decanedithiol er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes
i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Det er følsomt over for luft. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1191-67-9
Molekylær formel C10H22S2
Molekylvægt (g/mol) 206.41
MDL nummer MFCD00022095
InChI nøgle UOQACRNTVQWTFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-decanedithiol, 1,10-dimercaptodecane, acmc-1bvry, 1,10-didecyl mercaptan, decamethylene dimercaptan
PubChem CID 14494
IUPAC navn decan-1,10-dithiol
SMIL SCCCCCCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,10-Decanedithiol
Smeltepunkt ∼17°C
Tæthed 0.95
Kogepunkt 171°C to 172°C (0.5 mmHg)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.499
Mængde 5 g
FN nummer UN3334
Beilstein 1738606
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 206.41
Procent renhed 95%