Få mere at vide
1,10-Decanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,10-Decanediol |
| CAS | 112-47-0 |
| Molekylær formel | C10 H22 O2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 1,10-Decamethylene glycol, 1,10-Decamethylenediol, 1,10-Decyleneglycol, 1,10-Dihydroxydecane, Decamethylene glycol, Decamethylenediol, NSC 17165, Speziol C 10/2, α,ω-Decanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22O2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h11-12H,1-10H2 |
| SMIL | OCCCCCCCCCCO |
| IUPAC navn | Decane-1,10-Diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.28 |
| Formel vægt | 174.162 |