Få mere at vide
1,10-Decanediol, 99%
Artikelnummer. 10572971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10572971 100 g Glasflaske 100g
10403515 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10572971 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 181041000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
CAS: 112-47-0 | C10H22O2 | 174,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-47-0
Molekylær formel C10H22O2
Molekylvægt (g/mol) 174.28
MDL nummer MFCD00004749
InChI nøgle FOTKYAAJKYLFFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-decanediol, decamethylene glycol, decamethylenediol, 1,10-dihydroxydecane, 1,10-decamethylenediol, 1,10-decamethylene diol, 1,6-bis 2-hydroxyethyl hexane, alpha,omega-decanediol, unii-5i577udk52, 1,10-ddecanediol
PubChem CID 37153
IUPAC navn decan-1,10-diol
SMIL C(CCCCCO)CCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 10-Decanediol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 71 °C til 75 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 297 °C
Flammepunkt 152 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO(CH2)10OH
Mængde 100 g
Beilstein 01, II, 560
Merck Index 15, 2853
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol og varm ether, praktisk talt uopløselige i petroleumsether
Formel vægt 174.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder, Flakes or Pellets