Få mere at vide
1,10-Decanediol, 97%
Artikelnummer. 11421648
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421648 500 g 500g
11411648 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13923.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-47-0 | C10H22O2 | 174.284 g/mol
1,10-Decanediol er et mindre mellemprodukt i produktionen af polyestere. Det bruges også i essens, parfumer og i lægemidler. Diakrylatet er hydrofobt og bruges til fleksible dentale materialer, strålingshærdelige belægninger og til linser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,10-Decanediol er et mindre mellemprodukt i produktionen af polyestere. Det bruges også i essens, parfumer og i lægemidler. Diakrylatet er hydrofobt og bruges til fleksible dentale materialer, strålingshærdelige belægninger og til linser.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand, petroleumsether.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-47-0
Molekylær formel C10H22O2
Molekylvægt (g/mol) 174.284
MDL nummer MFCD00004749
InChI nøgle FOTKYAAJKYLFFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-decanediol, decamethylene glycol, decamethylenediol, 1,10-dihydroxydecane, 1,10-decamethylenediol, 1,10-decamethylene diol, 1,6-bis 2-hydroxyethyl hexane, alpha,omega-decanediol, unii-5i577udk52, 1,10-ddecanediol
PubChem CID 37153
IUPAC navn decan-1,10-diol
SMIL C(CCCCCO)CCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,10-Decanediol
Smeltepunkt 71°C to 74°C
Tæthed 1.08
Kogepunkt 297°C
Flammepunkt 152°C (306°F)
Mængde 500 g
Beilstein 1698975
Merck Index 14,2849
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water,petroleum ether.
Formel vægt 174.28
Procent renhed 97%