Få mere at vide
1,10-Decanediol, 97%
Description
1,10-Decanediol er et mindre mellemprodukt i produktionen af polyestere. Det bruges også i essens, parfumer og i lægemidler. Diakrylatet er hydrofobt og bruges til fleksible dentale materialer, strålingshærdelige belægninger og til linser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,10-Decanediol er et mindre mellemprodukt i produktionen af polyestere. Det bruges også i essens, parfumer og i lægemidler. Diakrylatet er hydrofobt og bruges til fleksible dentale materialer, strålingshærdelige belægninger og til linser.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand, petroleumsether.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,10-Decanediol |
| Smeltepunkt | 71 °C til 74 °C |
| Tæthed | 1.08 |
| Kogepunkt | 297 °C |
| Flammepunkt | 152 °C (306 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1698975 |
| Merck Index | 14,2849 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol. Uopløseligt i vand, petroleumsether. |
| Formel vægt | 174.28 |
| Show More |