Få mere at vide
1,10-Decanedioic-d16 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,10-Decanedioic-d16 Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| Formel vægt | 218.2209 |