Få mere at vide
1,10-Decanedicarboxylic acid, 99%
Artikelnummer. 10294130 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10294130 5 g Glasflaske 5g
10065903 100 g Plastflaske 100g
10560361 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10294130 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111880050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 693-23-2 | C12H22O4 | 230.3 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 693-23-2
Molekylær formel C12H22O4
Molekylvægt (g/mol) 230.3
MDL nummer MFCD00002735
InChI nøgle TVIDDXQYHWJXFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,12-dodecanedioic acid, 1,10-decanedicarboxylic acid, decamethylenedicarboxylic acid, 1,10-dicarboxydecane, n-dodecanedioic acid, unii-978yu42q6i, dsstox_cid_7297, dsstox_rid_78394, dsstox_gsid_27297, n-dodecanedioate
PubChem CID 12736
ChEBI CHEBI:4676
IUPAC navn dodecandisyre
SMIL C(CCCCCC(=O)O)CCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 10-Decanedicarboxylic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 125°C to 130°C
Farve Hvid
Kogepunkt 245°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 220°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO2C(CH2)10CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 02, IV, 2126
Opløselighedsinformation Solubility in water: < 0.1g/L (20 c)
Viskositet 8.4 mPa.s (140°C)
Formel vægt 230.3
Procent renhed 99%
Fysisk form Pellets or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,10-Decanedicarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.