Få mere at vide
1-[10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl-1-propanon (>90%), TRC
Artikelnummer. 30135907
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135907 50 mg
30011899 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135907 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47106550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 362-29-8
Molekylær formel C20 H24 N2 O S
Molekylvægt (g/mol) 340.48
Synonym 1-Propanone, 1-[10-[2-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, 1-Propanone, 1-[10-[2-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]- (6CI,7CI,8CI), 1-[10-[2-(Dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-1-propanone, (±)-Propiomazine, 1-[10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]-1-propanone, 2-Propionyl-10-[2-(dimethylamino)propyl]phenothiazine, Propiomazine, Propionylpromethazine, Wy 1359
IUPAC navn 1-[10-[2-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]propan-1-one
SMIL CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CC(C)N(C)C)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionylpromethazine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24N2OS/c1-5-18(23)15-10-11-20-17(12-15)22(13-14(2)21(3)4)16-8-6-7-9-19(16)24-20/h6-12,14H,5,13H2,1-4H3
Formel vægt 340.1609