Få mere at vide
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-Thiocarbonyldiimidazole |
| CAS | 6160-65-2 |
| Molekylær formel | C7 H6 N4 S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | di-1H-Imidazol-1-ylmethanethione, 1,1'-Carbonothioylbis-1H-imidazole, ,'1,1'-(Thiocarbonyl)diimidazole, 1,1'-(Thiocarbonyl)bis[imidazole], 1,1'-(Thiocarbonyl)diimidazole, 1-(1H-Imidazol-1-ylcarbothioyl)-1H-imidazole, Diimidazol-1-ylmethanthione, N,N'-Thiocarbonyldiimidazole, NSC 141692, Thiocarbonylbisimidazole, Thiocarbonyldiimidazole, TCDI |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N4S/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H |
| SMIL | S=C(n1ccnc1)n2ccnc2 |
| IUPAC navn | Di(Imidazol-1-yl)metanethion |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.214 |
| Formel vægt | 178.031 |