Få mere at vide
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol, tech 90%
Artikelnummer. 11489487
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489487 250 g 250g
11469487 10 g 10g
11479487 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22008.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 6160-65-2 | C7H6N4S | 178,21 g/mol
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol anvendes som reagens til deoxygenering af alkoholer med tributyltinhydrid og dioler med lithiumaluminiumhydrid. Det bruges også til at deoxygenere carboxylmonosaccharidanaloger. Yderligere er det et nyttigt reagens involveret i biokemisk syntese. Ud over dette anvendes det til at fremstille 1-[bis-(4-methoxy-phenyl)-methyl]-1H-imidazol ved at reagere med 4,4'-dimethoxy-benzhydrol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,1′ -Thiocarbonyldiimidazol bruges som reagens til deoxygenering af alkoholer med tributyltinhydrid og dioler med lithiumaluminiumhydrid. Det bruges også til at deoxygenere carboxylmonosaccharidanaloger. Yderligere er det et nyttigt reagens involveret i biokemisk syntese. Ud over dette bruges det til at fremstille 1-[bis-(4-methoxy-phenyl)-methyl]-1H-imidazol ved at reagere med 4,4′ -dimethoxy-benzhydrol.
Opløselighed Opløselig i terahydrofuran, toluen
og dichlormethan.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6160-65-2
Molekylær formel C7H6N4S
Molekylvægt (g/mol) 178.21
MDL nummer MFCD00005289
InChI nøgle RAFNCPHFRHZCPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-thiocarbonyldiimidazole, thiocarbonyldiimidazole, n,n'-thiocarbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanethione, 1,1-thiocarbonyldiimidazole, di imidazol-1-yl methanethione, n,n'-thiocarbonyldiimidazole tcdi, 1h-imidazole, 1,1'-carbonothioylbis, n,n-thiocarbonyldiimidazole, 1,1'-carbonothioylbis-1h-imidazole
PubChem CID 80264
IUPAC navn di(imidazol-1-yl)methanethion
SMIL S=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1'-Thiocarbonyldiimidazole
Smeltepunkt 98 °C til 102 °C
Analyseprocentområde 0.95
Mængde 250 g
Beilstein 609349
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i terahydrofuran, toluen og dichlormethan.
Formel vægt 178.22
Procent renhed 90%
Grad Teknisk