Få mere at vide
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole, tech 90%
Beskrivelse
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol anvendes som reagens til deoxygenering af alkoholer med tributyltinhydrid og dioler med lithiumaluminiumhydrid. Det bruges også til at deoxygenere carboxylmonosaccharidanaloger. Yderligere er det et nyttigt reagens involveret i biokemisk syntese. Ud over dette anvendes det til at fremstille 1-[bis-(4-methoxy-phenyl)-methyl]-1H-imidazol ved at reagere med 4,4'-dimethoxy-benzhydrol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,1′ -Thiocarbonyldiimidazol bruges som reagens til deoxygenering af alkoholer med tributyltinhydrid og dioler med lithiumaluminiumhydrid. Det bruges også til at deoxygenere carboxylmonosaccharidanaloger. Yderligere er det et nyttigt reagens involveret i biokemisk syntese. Ud over dette bruges det til at fremstille 1-[bis-(4-methoxy-phenyl)-methyl]-1H-imidazol ved at reagere med 4,4′ -dimethoxy-benzhydrol.
Opløselighed Opløselig i terahydrofuran, toluen
og dichlormethan.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 1'-Thiocarbonyldiimidazole |
| Smeltepunkt | 98°C to 102°C |
| Analyseprocentområde | 0.95 |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 609349 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in terahydrofuran,toluene and dichloromethane. |
| Formel vægt | 178.22 |
| Procent renhed | 90% |
| Grad | Teknisk |