Få mere at vide
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol, 90%. Tech
Artikelnummer. 15750819 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15750819 25 g Glasflaske 25g
10686372 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15750819 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 168480250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6160-65-2 | C7H6N4S | 178,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6160-65-2
Molekylær formel C7H6N4S
Molekylvægt (g/mol) 178.21
MDL nummer MFCD00005289
InChI nøgle RAFNCPHFRHZCPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-thiocarbonyldiimidazole, thiocarbonyldiimidazole, n,n'-thiocarbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanethione, 1,1-thiocarbonyldiimidazole, di imidazol-1-yl methanethione, n,n'-thiocarbonyldiimidazole tcdi, 1h-imidazole, 1,1'-carbonothioylbis, n,n-thiocarbonyldiimidazole, 1,1'-carbonothioylbis-1h-imidazole
PubChem CID 80264
IUPAC navn di(imidazol-1-yl)methanethion
SMIL S=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 1'-Thiocarbonyldiimidazole
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 96,0 °C til 103,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Fieser 01,1151; 02,411; 05,661; 06,583; 13,318
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes.
Formel vægt 178.21
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Pulver