Få mere at vide
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole, 90%, Tech.
Artikelnummer. 10686372 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde Emballage unitSize
10686372 10 g Glasflaske 10g
15750819 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10686372 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 168480100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6160-65-2 | C7H6N4S | 178.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6160-65-2
Molekylær formel C7H6N4S
Molekylvægt (g/mol) 178.21
MDL nummer MFCD00005289
InChI nøgle RAFNCPHFRHZCPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-thiocarbonyldiimidazole, thiocarbonyldiimidazole, n,n'-thiocarbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanethione, 1,1-thiocarbonyldiimidazole, di imidazol-1-yl methanethione, n,n'-thiocarbonyldiimidazole tcdi, 1h-imidazole, 1,1'-carbonothioylbis, n,n-thiocarbonyldiimidazole, 1,1'-carbonothioylbis-1h-imidazole
PubChem CID 80264
IUPAC navn di(imidazol-1-yl)methanethion
SMIL S=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 1, 1'-Thiocarbonyldiimidazole
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 96.0°C to 103.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Fieser 01,1151; 02,411; 05,661; 06,583; 13,318
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes.
Formel vægt 178.21
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Pulver
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1``-Thiocarbonyldiimidazole
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole)
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.