Få mere at vide
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridon, 95%
Beskrivelse
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridon anvendes til fremstilling af thio-analoger af thiourinstoffer, sulforaphan og 2-furan-2-yl-3-hydroxy-6-isothiocyanato-chromen-4-on. Det er involveret i fremstillingen af norbiotinamin og dets reaktive derivater såsom isothiocyanater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,1′ -Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridon anvendes til fremstilling af thio-analoger af thiourinstoffer, sulforaphane og 2-furan-2-yl-3-hydroxy-6-isothiocyanato-chromen-4-on. Det er involveret i fremstillingen af norbiotinamin og dets reaktive derivater såsom isothiocyanater.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone |
| Smeltepunkt | 163 °C til 166 °C |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,1'-thiocarbonyldi-2 1h-pyridone, 1,1'-thiocarbonylbis pyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 1,1'-carbonothioylbis, 2 1h-pyridinone,1,1'-carbonothioylbis, 1-2-oxopyridine-1-carbothioyl pyridin-2-one, acmc-20a80d, 1,1'-thiocarbonyldi-2-pyridone, 1,1-thiocarbonyldi-2 1h-pyridone, 1,1'-thiocarbonyldi-2 2h-pyridone, 1,'1-thiocarbonyldi-2 1h-pyridone |
| Formel vægt | 232.26 |
| Procent renhed | 95% |